Learn More
Copper wire, 0.5mm (0.02in) dia, Puratronic™, 99.9999% (metals basis)
Codice prodotto. 11364618
Click to view available options
Quantità:
1 m
25 m
5 m
Dimensione della confezione:
1m
25m
5m
Codice prodotto. 11364618
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042979.G1
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Form: approx. 1.75g/m | CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-50-8
Formula molecolare Cu
Molecular Weight (g/mol) 63.55
Numero MDL MFCD00010965
InChI Key RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC Name copper
SMILES [Cu]
Specifica
Materiale o nome chimico Copper
Densità 8.94g/cm3
Quantità 1 m
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio 99.9999%, metal basis
Forma Wire