Learn More
Copper, technical, metal wire, about 0.91mm, 20 swg, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10000100 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
:
500g, Plastic container
Codice prodotto. 10000100
Marca: Fisher Chemical C/7210/53
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Colore Brown
CAS 7440-50-8
Punto di fusione 1083°C
Punti di ebollizione 2595°C
Quantità 500 g
Imballaggio Plastic container
Forma Solid
Formula molecolare Cu
Numero MDL MFCD00010965
InChI Key RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cu]
IUPAC Name copper
Molecular Weight (g/mol) 63.55
Peso formulazione 63.54g/mol