Learn More
CoraLite™ Plus 488-conjugated GRB2 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
129.00€ - 349.00€
Specifica
| Antigene | GRB2 |
|---|---|
| Clone | 1C5D11 |
| Concentrazione | 1000 μg/mL |
| Applicazioni | Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
30236016
|
Proteintech
CL488-66880-100UL |
100 μL |
450.00€ 349.00€ / 100µL Risparmia 101.00€ 22% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
30235591
|
Proteintech
CL488-66880-20UL |
20 μL |
140.00€ 129.00€ / 20µL Risparmia 11.00€ 7% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The GRB2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human GRB2. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The GRB2 antibody has been validated for the following applications: IF/ICC analysis. This antibody is coralite™ plus 488.Specifica
| GRB2 | |
| 1000 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 2885 | |
| Recombinant Protein | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment. |
| 1C5D11 | |
| Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CoraLite Plus 488 | |
| Mouse | |
| Human, Mouse, Rat | |
| ASH; EGFRBP-GRB2; Grb3-3; MST084; MSTP084 | |
| IgG1 | |
| Protein G purification | |
| Conjugated Antibody |