Learn More
CoraLite™ Plus 488-conjugated PI3 Kinase p110 Beta Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
129.00€ - 349.00€
Specifica
| Antigene | PI3 Kinase p110 Beta |
|---|---|
| Clone | 1B2A1 |
| Concentrazione | 1000 μg/mL |
| Applicazioni | Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
30233752
|
Proteintech
CL488-67121-100UL |
100 μL |
450.00€ 349.00€ / 100µL Risparmia 101.00€ 22% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
30236083
|
Proteintech
CL488-67121-20UL |
20 μL |
140.00€ 129.00€ / 20µL Risparmia 11.00€ 7% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The PI3 Kinase p110 Beta antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human PI3 Kinase p110 Beta. This antibody recognizes human, rat antigen. The PI3 Kinase p110 Beta antibody has been validated for the following applications: IF/ICC analysis. This antibody is coralite™ plus 488.Specifica
| PI3 Kinase p110 Beta | |
| 1000 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 5291 | |
| Recombinant Protein | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment. |
| 1B2A1 | |
| Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CoraLite Plus 488 | |
| Mouse | |
| Human, Rat | |
| DKFZp779K1237; MGC133043; PI3K; PI3KCB; PI3Kbeta; PIK3C1; p110-BETA | |
| IgG1 | |
| Protein G purification | |
| Conjugated Antibody |