Learn More
CoraLite™ Plus 488-conjugated USP9X Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.00€ - 395.00€
Specifica
| Antigene | USP9X |
|---|---|
| Concentrazione | 1000 μg/mL |
| Applicazioni | Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | CoraLite Plus 488 |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
30235446
|
Proteintech
CL488-55054-20UL |
20 μL |
140.00€ 129.00€ / 20µL Risparmia 11.00€ 7% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
30238024
|
Proteintech
CL488-55054-100UL |
100 μL |
450.00€ 395.00€ / 100µL Risparmia 55.00€ 12% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The USP9X antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with peptide of human USP9X. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The USP9X antibody has been validated for the following applications: IF/ICC, FC (Intra) analysis. This antibody is coralite™ plus 488.Specifica
| USP9X | |
| Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining) | |
| CoraLite Plus 488 | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| DFFRX; FAF; FAM | |
| IgG | |
| Antigen affinity purification | |
| Conjugated Antibody |
| 1000 μg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 8239 | |
| Peptide | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment. |