Learn More
Julabo™ CORIO C-Series Open Heating Bath Circulators with Transparent Polycarbonate Baths
Click to view available options
Modello:
C-BT19
C-BT27
C-BT5
C-BT9
Capacità (sistema metrico):
14 to 19 L
20 to 27 L
3.5 to 5 L
6 to 9 L
Dimensioni (L x P x A):
38 x 23 x 38 cm
38 x 32 x 38 cm
58 x 38 x 38 cm
58 x 38 x 43 cm
Dimensions (LxWxH) Interior:
15 x 15 x 15 cm (Bath Opening)
15 x 23 x 15 cm (Bath Opening)
35 x 30 x 15 cm (Bath Opening)
35 x 30 x 20 cm (Bath Opening)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Bright, White, Easy to Read Display
- Easy to Operate Front Controls
- Low Liquid Level Early Warning System
- Integrated Drain Screw (except C-BT5)
- Integrated Timer
- PID1 and ACC Controls
- Very Quiet
Specifica
Specifica
| Descrizione | Circulation Capacity Flow Rate: 6 L/min., Circulation Capacity Pressure: 0.1 bar |
| Capacità (sistema metrico) | 6 to 9 L |
| Portata | 6 L/min. |
| Gamma di temperatura | 20°C to 100°C (Working) |
| Tipo | Heating Circulator with Open Bath |
| Da utilizzare con (applicazione) | Internal applications at working temperatures from +20 to +100°C |
| Capacità di riscaldamento | 2 kW |
| Pressione max | 0.1 bar |
| Modello | C-BT9 |
| Stabilità termica | ±0.03°C |
| Vedi altri risultati |