Learn More
Julabo™ CORIO CD-449F Criostato di circolazione/termostato a circolazione con refrigerante naturale
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17813046
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
21 to 30 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17813046
Marca: Julabo™ 9012716.N1
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Refrigerated and heating circulators of the CORIO series distinguish themselves with a great price-to-performance ratio. They are ideal for all standard tasks and routine work in laboratories and industry.
  • CORIO™ CD refrigerated/heating circulators are suitable for temperature applications with cirulation to an external apparatus or immersing a device in the bath tank
  • CORIO™ CD circulator incoporates easy change-over for control of fluid circulation internally or externally
Specifica
Capacità (sistema metrico) 21 to 30 L
Certificazione/Conformità CE
Comunicazioni USB
Capacità di raffreddamento 440 W
Portata 15 L/min.
Tipo di pompa Centrifugal
Gamma di temperatura -32°C to +150°C
Tipo Circulator
Electrical Requirements 230 V, 50 Hz