Learn More
Julabo™ CORIO CD-Series Heating Circulators with Open, Transparent Polycarbonate/Acrylic Baths and Pump Connections
Click to view available options
Modello:
CD-BT19
CD-BT27
Capacità (sistema metrico):
14 to 19 L
20 to 27 L
Dimensioni (L x P x A):
58 x 38 x 38 cm
58 x 38 x 43 cm
Dimensions (LxWxH) Interior:
35 x 30 x 15 cm (Bath Opening)
35 x 30 x 20 cm (Bath Opening)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Bright, White, Easy to Read Display
- Easy to Operate Front Controls
- Easy Switching Between Internal and External Circulation
- Low Liquid Level Early Warning System
- Class III (FL) according to DIN 12876-1
- Integrated Pump Connection (1 x M16)
- Integrated Timer
- PID1 and ACC Controls
- Very Quiet
Specifica
Specifica
| Descrizione | Circulation Capacity Flow Rate: 15 L/min., Circulation Capacity Pressure: 0.35 bar |
| Capacità (sistema metrico) | 20 to 27 L |
| Portata | 15 L/min. |
| Gamma di temperatura | 20°C to 100°C (Working) |
| Tipo | Heating Circulator with Open Bath |
| Da utilizzare con (applicazione) | Internal and external applications at working temperatures from +20°C to +100°C |
| Capacità di riscaldamento | 2 kW |
| Pressione max | 0.35 bar |
| Modello | CD-BT27 |
| Stabilità termica | ±0.03°C |
| Vedi altri risultati |