Learn More
JULABO™ CORIO CP-BC6 Termostato a circolazione
Codice prodotto. 16439339
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4.5 to 6 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16439339
Marca: JULABO™ 9013506
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I termostati ad immersione CORIO CP aggiungono ai vantaggi dei termostati CORIO C la possibilità di controllare la temperatura delle applicazioni esterne in concomitanza con un set pompa opzionale.
  • Modelli per applicazioni interne ed esterne
  • Display luminoso, chiaro e visibile anche a distanza
  • Particolarmente leggero
  • Conversione semplificata tra circolazione interna ed esterna
  • Pompa a pressione potente e a regolazione continua
  • Porta USB
  • Interfaccia RS232 per comunicazione online
  • Pregiata vasca in acciaio inossidabile con coperchio e rubinetto di scarico
  • Collegamento pompa integrata M16×1
  • Serpentina di raffreddamento integrata per il contro-raffreddamento
  • Controllo temperatura preciso
Specifica
Temperatura ambiente 5 to 40°C
Tipo di unità di controllo PID1
Capacità (sistema metrico) 4.5 to 6 L
Portata 8 to 27 L/min.
Gamma di temperatura 20°C to 200°C
Display LED
Circolazione esterna Yes
Capacità di riscaldamento 2 kW
Include 2 portagomma per tubi con d.i. da 8 e 12 mm. (Raccordi pompa con filettatura esterna M16x1)
Capacità della pompa 0.1 to 0.7 bar
Stabilità termica ±0.02°C
Temporizzatore Yes
Collegamenti USB Yes
Viscosità Max. 50 cST
Dimensioni interne (L x P x A) 13 x 15 x 20 cm
Dimensioni (L x P x A) 44 x 24 x 47 cm
Peso (sistema metrico) 10 kg