Learn More
JULABO™ CORIO™ Heating Circulator with Open Bath
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
14 to 19 L
17 to 27 L
26 to 39 L
9 to 13 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Models for internal and external applications
- Bright, white, easy to read display
- Very quiet
- Easy pump change-over between internal and external circulation
- USB connection
- High-quality bath tanks made of stainless steel
- Integrated drain screw
Specifica
Specifica
| Temperatura ambiente | 5 to 40°C |
| Descrizione | Heating Circulator |
| Capacità (sistema metrico) | 17 to 27 L |
| Portata | 15 L/min. |
| Gamma di temperatura | 20°C to 150°C |
| Display | LED |
| Capacità di riscaldamento | 2 kW |
| Include | 2 barbed fittings suitable for tubing 8 and 12 mm I.D. (pump connections M16x1 male) |
| Materiale | Stainless Steel |
| Pressione max | 0.35 bar |
| Vedi altri risultati |