Learn More
JULABO™ CORIO™ Refrigerated/Heating Circulator
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
39 x 23 x 65 cm
41 x 44 x 41 cm
42 x 24 x 66 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Models for internal and external applications
- Bright, white, easy to read display
- Very quiet
- Easy pump change-over (internal and external circulation)
- External pump connections (M16x1)
- USB connection
- Space-saving cooling coil design yields more usable space in the bath tank
- Bath lid and drain tap included
- Removable ventilation grid
- Refrigeration unit without side vents
- Class III (FL) according to DIN 12876-1
Specifica
Specifica
| Temperatura ambiente | 5 to 40 °C |
| Descrizione | Refrigerated - Heating Circulator |
| Capacità (sistema metrico) | 3 to 4 L |
| Capacità di raffreddamento | 0.22 kW at 20°C |
| Portata | 15 L/min. |
| Gamma di temperatura | -20°C to +150°C |
| Display | LED |
| Capacità di riscaldamento | 2 kW |
| Include | 2 each barbed fitting for tubing 8 and 12 mm inner dia. (pump connections M16x1 male) |
| Materiale | Stainless Steel |
| Vedi altri risultati |