Learn More
Fisherbrand™ Cork Borer
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
6.25mm
7.5mm
8.75mm
10mm
11.25mm
12.5mm
13.75mm
17.50mm
26.25mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Product Type | Cork Borer |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 12.5mm |
| Materiale | Nickel-plated brass |