Learn More
Fisherbrand™ Cork Borer
Codice prodotto. p-8012536 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
6.25mm
7.5mm
8.75mm
10mm
11.25mm
12.5mm
13.75mm
17.50mm
26.25mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12900896
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Manufactured from brass and nickel-plated.
  • Comes complete with push rod for clearing borers
  • All sizes are 100mm in length
  • Tube wall thickness of 0.45mm
Specifica
Product Type Cork Borer
Diametro (sistema metrico) esterno 11.25mm
Materiale Nickel-plated brass