Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Anelli in sughero
Codice prodotto. 10085471
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
80 mm
110 mm
140 mm
120 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
30 mm
60 mm
90 mm
120 mm
Peso (sistema metrico):
30 g
50 g
60 g
90 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10085471
Marca: Usbeck Laborgeraete™ 5671
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Support flasks with Usbeck Laborgaraete™ Cork Rings made from compressed cork. The rings cushion laboratory glassware and keep items upright.
  • Height: 30mm
  • Fit a variety of flask sizes
  • 1Pack
Specifica
Materiale Compressed Cork
Altezza (sistema metrico) 30 mm
Diametro (sistema metrico) interno 30 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 80 mm
Capacità Fiasche da 10 a 100 ml max
Product Type Anello in sughero
Forma Round
Quantità 1 Ea.
Peso (sistema metrico) 30 g