Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Anelli in sughero
Codice prodotto. 10595482
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
80 mm
110 mm
140 mm
120 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
30 mm
60 mm
90 mm
120 mm
Peso (sistema metrico):
30 g
50 g
60 g
90 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10595482
Marca: Usbeck Laborgeraete™ 5673
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Support flasks with Usbeck Laborgaraete™ Cork Rings made from compressed cork. The rings cushion laboratory glassware and keep items upright.
  • Height: 30mm
  • Fit a variety of flask sizes
  • 1Pack
Specifica
Materiale Compressed Cork
Altezza (sistema metrico) 30 mm
Diametro (sistema metrico) interno 90 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 140 mm
Capacità Flasks up to 500 to 1000mL
Product Type Anello in sughero
Forma Round
Quantità 1 ciascuno
Peso (sistema metrico) 60 g