Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Anelli in sughero
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
80 mm
110 mm
140 mm
120 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
30 mm
60 mm
90 mm
120 mm
Peso (sistema metrico):
30 g
50 g
60 g
90 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Height: 30mm
- Fit a variety of flask sizes
- 1Pack
Specifica
Specifica
| Materiale | Compressed Cork |
| Altezza (sistema metrico) | 30 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno | 60 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 110 mm |
| Capacità | Fiasche da 250 a 500 ml max |
| Product Type | Anello in sughero |
| Forma | Round |
| Quantità | 1 Ea. |
| Peso (sistema metrico) | 50 g |