Learn More
Corning™ 100L 3D Tank Liner
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Tank liners are priced and sold individually
- Extends reusable tank life
- Each bag is irradiated and individually packed to ensure sterility
Applications:
Biopharmaceutical
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 100 L |
| Materiale | LDPE |
| Capacità (sistema imperiale) | 0.0264 gal. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for Biopharmaceutical Application |
| Product Type | Gusseted 3D Tank Liner |