Learn More
Corning™ 15L Reusable Glass Spinner Flask With 4 Vertical Sidearms
Codice prodotto. p-3319696 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) coperchio centrale:
12 cm
14 cm
Include:
Center cap and 4 vertical side arms
Vertical side arms
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10455981
Marca: Corning™ 451215L
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Side baffles; Stretch impeller design
  • Can be used with direct drive motor or magnetically driven paddle assembly
  • Side baffles enhance aeration and agitation of flask contents
  • Proprietary “stretch” impeller design ensures optimal stirring
  • 4, 45mm vertical sidearms permit use with sidearm probes and fittings
  • Vessels are borosilicate glass. Other parts are made of materials that can be cleaned and sterilized to minimize the risk of cytotoxicity.
  • Consistent height to width ratios for greater predictability in scale up across the full range of vessel sizes
Spare parts for sidearm fittings, see Cat. Nos. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR, and 1395LTMC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema imperiale) esterno 11.4 in.
Diametro (sistema metrico) coperchio centrale 12 cm
Diametro (sistema metrico) collo centrale 120 mm
Diametro (sistema metrico) braccio interno laterale 2.9 cm
Diametro collo esterno (sistema metrico) 12 cm
Diametro (sistema metrico) braccio laterale 4.5 cm
Diametro (sistema metrico) tappo braccio laterale 4.5 cm
Capacità (sistema metrico) 15 L
Da utilizzare con (apparecchiatura) Direct drive motor or magnetically driven paddle assembly
Altezza (sistema imperiale) 18 in.
Altezza (sistema metrico) 46 cm
Include Center cap and 4 vertical side arms
Stile collo Vertical
N. per custodia 1/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Angolo del braccio laterale Vertical
Sterilità Non-sterile
Tipo di chiusura Screw Cap
Diametro (sistema metrico) esterno 29 cm