Learn More
Corning™ 15mL Centrifuge Cap
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Descrizione
The CentriStarTM Cap has a easy-on/easy-off flat top and offers advanced ergonomics with its wider knurls and roll-over edge design for easier gripping. This leak-proof design comes with a revolutionary plug feature that virtually eliminates all seepage when used under recommended conditions. Please check our Technical Information Listing for information on the physical and chemical properties of Corning plastic centrifuge tubes as well as important suggestions for safe use.
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) esterno | 22.6 mm |
| Product Type | Centrifuge Tube Cap |
| Materiale | HDPE |
| Colore | Orange |
| N. per confezione | 100/Pk. |
| N. per custodia | 500/Cs. |
| Sterilità | Sterile |
| Capacità (sistema metrico) | 15 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 15 mL Centrifuge Tubes |