Learn More
Corning™ Piastre a fondo piatto e flangia bassa da 384 pozzetti
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Colore:
Nero
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
Designed to reduce well-to-well cross-talk during fluorescent and luminescent assays.
Specifica
Specifica
| Formato | Standard |
| Coperchio | With Lid |
| Area di coltura | 0.06 cm2 |
| Matrice | 16 x 24 |
| Colore | Nero |
| Materiale | Polistirene |
| No. of Wells | 384 |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | Da 20 a 80 μl |
| Sterilità | Sterile |
| Trattamento superficiale | Cell Culture |
| Vedi altri risultati |