Learn More
Corning™ Micropiastre a basso volume da 384 pozzetti senza coperchio
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Colore:
Bianco
Black
Nero
White
Forma pozzetto:
Flat Bottom (F-well)
Fondo piatto
Round Bottom (U-well)
Trattamento superficiale:
High Binding
Non trattata
Non-binding
Superficie idrofila non ionica
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
- Minimal well to well crosstalk
- White microplates enhance luminecent signals and have low background luminescence
- Black mircoplates have low background fluorescence and minimize light scattering
- Available untreated for solution-based assays, with high binding for immunoassay applications, or tissue culture treated for cell growth
- Medical-grade polystyrene
- Well volume: 112μL
- Working volume: 20μL to 80μL
- Surface area/well: 0.06cm2
- Treated surface options are not coated, require no special handling and are stable at room temperature
- Sterile microplates are sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
- Plate dimensions meet proposed industry standards
Specifica
Specifica
| Formato | Standard |
| Matrice | 16 x 24 |
| Colore | Nero |
| Materiale | Polistirene |
| No. of Wells | 384 |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | Da 20 a 80 μl |
| Sterilità | Non-sterile |
| Trattamento superficiale | Non trattata |
| Forma pozzetto | Fondo piatto |
| Da utilizzare con (applicazione) | Idrofobico in natura lega le biomolecole tramite interazioni passive. Per l'Immobilizzazione di molecole grandi, come gli anticorpi, che presentano ampie regioni idrofobiche |
| Vedi altri risultati |