Learn More
Corning™ Micropiastre a basso volume da 384 pozzetti senza coperchio
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15327190 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Colore:
Bianco
Black
Nero
White
Forma pozzetto:
Flat Bottom (F-well)
Fondo piatto
Round Bottom (U-well)
Trattamento superficiale:
High Binding
Non trattata
Non-binding
Superficie idrofila non ionica
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 15327190
Marca: Corning™ 4512
In polistirene di grado medicale per garantire resistenza. Le micropiastre in polistirene pieno bianco o nero Corning™ a 384 pozzetti sono utilizzate per dosaggi a fluorescenza e luminescenza. Lotto testato per opacità e bassa fluorescenza/luminescenza di fondo.
  • Minimal well to well crosstalk
  • White microplates enhance luminecent signals and have low background luminescence
  • Black mircoplates have low background fluorescence and minimize light scattering
  • Available untreated for solution-based assays, with high binding for immunoassay applications, or tissue culture treated for cell growth
  • Medical-grade polystyrene
  • Well volume: 112μL
  • Working volume: 20μL to 80μL
  • Surface area/well: 0.06cm2
  • Treated surface options are not coated, require no special handling and are stable at room temperature
  • Sterile microplates are sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
  • Plate dimensions meet proposed industry standards
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Matrice 16 x 24
Colore White
Materiale Polystyrene
No. of Wells 384
Volume (sistema metrico) di lavorazione 5 to 40 μL
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale Non trattata
Forma pozzetto Round Bottom (U-well)
Da utilizzare con (applicazione) Hydrophobic in nature and binds bio-molecules through passive interactions. Suitable for the immobilization of large molecules, such as antibodies, that have large hydrophobic regions.