Learn More
Corning™ 384-Well Solid Black or White Polystyrene Microplates
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10109632 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 10109632
Marca: Corning™ 3572
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from medical grade polystyrene for strength. Corning™ 384-Well Solid Black or White Polystyrene Microplates are used for florescent and luminescent assays. Lot tested for opacity and low fluorescent/luminescent background.
Designed to reduce well-to-well cross-talk during fluorescent and luminescent assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Matrice 16 x 24
Colore White
Materiale Polystyrene
No. of Wells 384
Volume (sistema metrico) di lavorazione 20 to 80 μL
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale Non trattata
Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
Da utilizzare con (applicazione) Hydrophobic in nature and binds bio-molecules through passive interactions. Suitable for the immobilization of large molecules, such as antibodies, that have large hydrophobic regions.
N. per custodia 50/Cs.
N. per confezione 10/Pk.
Quantità 50/Cs.