Learn More
Corning™ Micropiastre a basso volume da 384 pozzetti senza coperchio
In polistirene di grado medicale per garantire resistenza. Le micropiastre in polistirene pieno bianco o nero Corning™ a 384 pozzetti sono utilizzate per dosaggi a fluorescenza e luminescenza. Lotto testato per opacità e bassa fluorescenza/luminescenza di fondo.
Marca: Corning™ 3575
Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.55400kg
Descrizione
- Minimal well to well crosstalk
- White microplates enhance luminecent signals and have low background luminescence
- Black mircoplates have low background fluorescence and minimize light scattering
- Available untreated for solution-based assays, with high binding for immunoassay applications, or tissue culture treated for cell growth
- Medical-grade polystyrene
- Well volume: 112µL
- Working volume: 20µL to 80µL
- Surface area/well: 0.06cm2
- Treated surface options are not coated, require no special handling and are stable at room temperature
- Sterile microplates are sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
- Plate dimensions meet proposed industry standards
Specifica
Fondo piatto | |
(NBS) is a Corning proprietary treatment technology used on polystyrene microplates to create a nonionic hydrophilic surface (polyethylene oxide-like) that minimizes molecular interactions. | |
Non Binding | |
Polistirene | |
Da 20 a 80 μl | |
Superficie idrofila non ionica | |
50/cont. |
Standard | |
16 x 24 | |
Nero | |
384 | |
Non-sterile | |
Per la riduzione del legante proteico e dell’acido nucleico a basse concentrazioni e l’aumento del rapporto segnale/rumore del dosaggio, dosaggi a luminescenza, dosaggi a fluorescenza, per l’immobilizzazione di molecole grandi, quali anticorpi |