Learn More
Corning™ 384-Well, Cell Culture-Treated, Flat-Bottom, Optical Imaging Microplate
Color:Black, Clear Bottom; Sterility:Sterile; Lid:With Lid
Marca:  Corning™ 3985BC
Dettagli aggiuntivi : Peso : 10.79549kg
Codice prodotto. 10001923
  • 2032.44€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 13-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Suited for fluorescent and luminescent assays using either top or bottom detection microplate readers.
Specifica
Specifica
Standard
0.06 cm2
Black, Clear Bottom
384
Sterile
112 μL
With generic barcode
20/Pk.
Clear
With Lid
16 x 24
Polystyrene
20 to 80 μL
Cell Culture
Flat Bottom (F-well)
100/Cs.
100/Cs.