Learn More
Corning™ 60mm Center Well Culture Dish
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10490472 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
60 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 10490472
Marca: Corning™ 3260
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Advanced center-well design promotes isolation, easy handling, and full visibility of cell
Product is strictly not for human use. This product is not CE marked. For Research Use Only. Not for diagnostic procedures.
  • 20mm diameter center well holds 3 mL of medium while the outer well holds 10 mL
  • Height is 15mm
  • Treated for optimal cell attachment
  • Sterilized by gamma radiation and nonpyrogenic
  • For Research Use Only. Not for diagnostic procedures.
Order Info
Diameter: Center well, 0.77 in. (19.6mm); dish, 2.33 in. (60mm). Height: 0.62 in. (15.7mm).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chiusura inclusa Yes
Materiale chiusura Polystyrene
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 10 mL (Outer Well), 3 mL (Inner Well)
Materiale Polistirene
Forma Round
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Cell Culture
Tipo Cell Culture Dish
Volume (sistema metrico) di lavorazione 10 mL
Include Lid
N. per custodia 500/Cs.
N. per confezione 20/Pk.
Altezza (sistema metrico) 15.7 mm
Diametro (sistema metrico) 60 mm
Intended for research purposes only