Learn More
Corning™ 8L Reusable Glass Spinner Flask With 100mm Flat Center Cap and 4 Vertical Sidearms
Codice prodotto. 10427681 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
:
8 L; 100 mm
Codice prodotto. 10427681
Marca: Corning™ 45108L
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Stretch impeller design ensures optimal stirring
  • Can be used with direct drive motor or magnetically driven paddle assembly
  • Side baffles enhance aeration and agitation of flask contents
  • Proprietary “stretch” impeller design ensures optimal stirring
  • 4, 45mm vertical sidearms permit use with sidearm probes and fittings
  • Vessels are borosilicate glass. Other parts are made of materials that can be cleaned and sterilized to minimize the risk of cytotoxicity.
  • Consistent height to width ratios for greater predictability in scale up across the full range of vessel sizes
Spare parts for sidearm fittings, see Cat. Nos. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR, and 1395LTMC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Arancione
Materiale chiusura Polipropilene
Diametro (sistema imperiale) esterno 9.2 in.
Diametro (sistema metrico) coperchio centrale 10 cm
Diametro (sistema metrico) collo centrale 100 mm
Diametro (sistema metrico) braccio interno laterale 2.9 cm
Diametro collo esterno (sistema metrico) 10 cm
Diametro (sistema metrico) tappo braccio laterale 4.5 cm
Capacità (sistema metrico) 8 L
Materiale Borosilicate Glass
Da utilizzare con (apparecchiatura) Direct drive motor or magnetically driven paddle assembly
Altezza (sistema imperiale) 17.3 in.
Altezza (sistema metrico) 44 cm
Include Center cap and 4 vertical side arms
Stile collo Vertical
N. per custodia 1/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Angolo del braccio laterale Vertical
Aperture del braccio laterale 4
Sterilità Non-sterile
Tipo di chiusura Screw Cap
Diametro (sistema metrico) esterno 234 mm