Learn More
Corning™ 96-Well, Cell Culture-Treated, Flat-Bottom, Half-Area Microplate
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Colore:
White, Clear Bottom
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
Specifica
Specifica
| Formato | Half-Area |
| Coperchio | With Lid |
| Area di coltura | 0.16 cm2 |
| Matrice | 8 x 12 |
| Colore | White, Clear Bottom |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Standard automated handling and detection systems |
| Materiale | Polystyrene |
| No. of Wells | 96 |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | 25 to 125 μL |
| Sterilità | Sterile |
| Vedi altri risultati |