Learn More
Corning™ 96-Well, Flat-Bottom Polystyrene NBS Microplate Without Lid
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Colore:
White
Volume (sistema metrico) di lavorazione:
25 to 125 μL
Formato:
Half-Area
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Descrizione
Specifica
Specifica
| Formato | Half-Area |
| Coperchio | Without Lid |
| Matrice | 8 x 12 |
| Colore | White |
| Materiale | Polystyrene |
| No. of Wells | 96 |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | 25 to 125 μL |
| Sterilità | Non-sterile |
| Trattamento superficiale | Non-binding |
| Forma pozzetto | Flat Bottom (F-well) |
| Vedi altri risultati |