Learn More
Corning™ 96-Well, Cell Culture-Treated, Flat-Bottom Microplate
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16485399 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Colore:
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 16485399
Marca: Corning™ 3628BC
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
  • Cell culture microplates are sterile and nonpyrogenic.
  • Lids available where indicated
Cat. nos. 3798 and 3898 processed to improve hydrophilicity for hemagglutination and similar assays.
Cat. Nos. 3585 and 3595 have special low evaporation lids.
Cat. No. 3841 is aseptically manufactured.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Standard
Coperchio With Lid
Area di coltura 0.32 cm2
Matrice 8 x 12
Imballaggio 50/Pk., 100/Cs.
Binding Type TC-Treated
Colore Clear
Product Type Assay Plate
Materiale Polystyrene
Volume (sistema metrico) pozzetto 360 μL
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione 75 to 200 μL
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Cell Culture
Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
N. per custodia 100/Cs.
N. per confezione 20/Pk.
Quantità 100/Cs.