Learn More
Axygen™ Automation Pipette Tips for Molecular Devices FLIPR Tetra Workstation
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Colore:
Black
Trasparente
Dimensione della confezione:
pezzi 19200
Descrizione
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 30 μL |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore | Black |
| Formato | In rack |
| Stile punta | Automation, Round |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Molecular Devices FLIPR Tetra Automation System |
| Materiale | Polipropilene |