Learn More
Corning™ Fiasche con frangiflutti in policarbonato con tappi
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10650884 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 mL
500 ml
1 L
1000 ml
Tipo di chiusura:
Flat
Tappo a vite con sfiato
Diametro (sistema metrico) chiusura:
33 mm
38 mm
43 mm
Graduazioni:
25 mL
50 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 25
pezzi 50
Codice prodotto. 10650884
Marca: Corning™ 431406
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Con frangiflutti, per agitazioni di qualità a basse velocità e un'aerazione più delicata ed efficiente. Le fiasche con frangiflutti in policarbonato Corning™ con tappi sono ideali per l'agitazione di colture.
Designed with baffles to provide premium agitation at lower speed for gentler, more efficient aeration. Corning™ Baffled Polycarbonate Flasks with Caps are ideal for shaker culture applications.
  • Made from optically clear polycarbonate
  • Ideal for shaker culture applications
  • Sterilized by gamma radiation and nonpyrogenic
  • RNase- and DNase-free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 8.45 oz.
Colore chiusura Arancione
Materiale chiusura Polipropilene
Descrizione Top style: Threaded
Diametro (sistema metrico) chiusura 38 mm
Diametro collo esterno (sistema metrico) 3.1 cm
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale Polycarbonate
Da utilizzare con (applicazione) For shaker culture applications
Graduazioni 25 mL
Stile collo Wide Mouth
N. per custodia 50/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Monouso Single-use
Mouth Style Wide
Sterilità Sterile
Forma del fondo Con frangiflutti
Tipo di chiusura Flat
Dimensione chiusura 38 mm
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.