Learn More
Corning™ Fiasche con frangiflutti in policarbonato con tappi
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 ml
500 ml
1 L
1000 ml
Tipo di chiusura:
Flat
Tappo a vite con sfiato
Diametro (sistema metrico) chiusura:
33 mm
38 mm
43 mm
Graduazioni:
25 mL
50 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 25
pezzi 50
Descrizione
Designed with baffles to provide premium agitation at lower speed for gentler, more efficient aeration. Corning™ Baffled Polycarbonate Flasks with Caps are ideal for shaker culture applications.
- Made from optically clear polycarbonate
- Ideal for shaker culture applications
- Sterilized by gamma radiation and nonpyrogenic
- RNase- and DNase-free
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 4.22 oz. |
| Colore chiusura | Arancione |
| Materiale chiusura | Polipropilene |
| Descrizione | Top style: Threaded |
| Diametro (sistema metrico) chiusura | 33 mm |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 2.6 cm |
| Capacità (sistema metrico) | 125 mL |
| Materiale | Polycarbonate |
| Da utilizzare con (applicazione) | For shaker culture applications |
| Graduazioni | 25 mL |
| Vedi altri risultati |
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.