Learn More
Corning™ Fiasche con frangiflutti in policarbonato con tappi
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-3409329 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 ml
500 ml
1 L
1000 ml
Tipo di chiusura:
Flat
Tappo a vite con sfiato
Diametro (sistema metrico) chiusura:
33 mm
38 mm
43 mm
Graduazioni:
25 mL
50 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 25
pezzi 50
Codice prodotto. 10445683
Marca: Corning™ 431403
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Con frangiflutti, per agitazioni di qualità a basse velocità e un'aerazione più delicata ed efficiente. Le fiasche con frangiflutti in policarbonato Corning™ con tappi sono ideali per l'agitazione di colture.
Designed with baffles to provide premium agitation at lower speed for gentler, more efficient aeration. Corning™ Baffled Polycarbonate Flasks with Caps are ideal for shaker culture applications.
  • Made from optically clear polycarbonate
  • Ideal for shaker culture applications
  • Sterilized by gamma radiation and nonpyrogenic
  • RNase- and DNase-free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 33.8 oz.
Colore chiusura Arancione
Materiale chiusura Polipropilene
Descrizione Filettato
Diametro (sistema metrico) chiusura 43 mm
Diametro collo esterno (sistema metrico) 4.3 cm
Capacità (sistema metrico) 1000 ml
Materiale Policarbonato
Da utilizzare con (applicazione) Per agitatori per colture
Graduazioni 50 ml
Stile collo Wide Mouth
N. per custodia 25/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Monouso Sì
Graduated Yes
Mouth Style Larga
Sterilità Sì
Forma del fondo Con frangiflutti
Tipo di chiusura Tappo a vite con sfiato
Dimensione chiusura 43 mm
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.