Learn More
Corning™ BioCoat™ Angiogenesis System for Endothelial Cell Tube Formation
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10244152
Click to view available options
Quantità:
1
5
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 10244152
Marca: Corning™ 354150
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
A Falcon™ 24-Multiwell Insert Plate and a non-tissue culture-treated 24-well receiver plate with lid
Evaluate and quantitate endothelial cell invasion using real-time fluorescence and non-destructive sample preparation
  • Highly reproducible assay system
  • Ideal for screening anti-angiogenic agents
  • Rapid image acquisition and data quantification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensione del poro 3 μm
Tipo Microplate
Quantità 5
N. per confezione 5/Pk.
N. per custodia 5/Cs.
Rivestimento superficiale BioCoat
Colore Black, Clear
No. of Wells 96