Learn More
Corning™ BioCoat™ Angiogenesis System for Endothelial Cell Tube Formation
Click to view available options
Quantità:
1
5
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Beskrivning
Innehåller
A Falcon™ 24-Multiwell Insert Plate and a non-tissue culture-treated 24-well receiver plate with lid
- Highly reproducible assay system
- Ideal for screening anti-angiogenic agents
- Rapid image acquisition and data quantification
Specifications
Specifications
| Dimensione del poro | 3 μm |
| Tipo | Microplate |
| Quantità | 1 |
| N. per confezione | 1/Pk. |
| N. per custodia | 1/Ea. |
| Rivestimento superficiale | BioCoat |
| Colore | Black, Clear |
| No. of Wells | 96 |