Learn More
Corning™ BioCoat™ 96-Well, Collagen Type I-Treated, Flat-Bottom Microplate
Click to view available options
Imballaggio:
5/Cs
5/Pk., 50/Cs.
80/Cs
Descrizione
- Source: Rat tail
- TC-treated
- Clear, round well
- Flat bottom
- Sterile
For research use only.
Specifica
Lato inferiore | Flat |
Certificazione/Conformità | ANSI, SBS |
Formato | Standard |
Coperchio | With Lid |
Content And Storage | Da 4° a 30 °C |
Area di coltura | 0.32 cm2 |
Matrice | 8 x 12 |
Imballaggio | 5/Cs |
Colore | Trasparente |
Materiale | Polistirene |
Vedi altri risultati |