Learn More
Corning™ BioCoat™ 96-Well, Collagen Type I-Treated, Flat-Bottom Microplate
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10033830
Click to view available options
Imballaggio:
5/Cs
50/Cs
Dimensione della confezione:
pezzi 5
pezzi 50
Codice prodotto. 10033830
Marca: Corning™ 354649
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Color: Black, Clear Bottom; Sterility: Sterile; Lid: With Lid
Collagen I, found in most tissues and organs, is most plentiful in dermis, tendon, and bone. It is an integral part of the framework that holds cells and tissues together and has been recognized as a useful matrix for improving cell culture. in vitro use of collagen can exert effects on the adherence, morphology, growth, migration, and differentiation of a variety of cell types.
Applications include:
  • Promotion of cell attachment and spreading
  • Rapid expansion of cell populations
  • Serum-free or reduced serum culture
  • Cell adhesion assays
  • Improving survival of primary cells in culture
Source
  • Rat tail tendon
  • Quality Control
    • Tested for ability to promote attachment and spreading of HT-1080 human fibrosarcoma cells
    • Tested and found negative for bacteria and fungi
    • Collagen I purity >90% by SDS-PAGE
    Storage
  • 4°C to 30°C under dry conditions.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Certificazione/Conformità ANSI, SBS
    Formato Standard
    Coperchio With Lid
    Content And Storage Da 4° a 30 °C
    Area di coltura 0.32 cm2
    Matrice 8 x 12
    Imballaggio 5/Cs
    Colore Nero, Clear Bottom
    Materiale Polistirene
    No. of Wells 96
    Sterilità Sterile
    Trattamento superficiale Collagen Type I
    Forma pozzetto Round, Flat Bottom (F-well)
    Da utilizzare con (applicazione) Miglioramento dell’adesione e della distribuzione delle cellule, rapida espansione delle popolazioni di cellule, coltura priva o a basso contenuto di siero, analisi di adesione cellulare, miglioramento della sopravvivenza delle cellule primarie della coltura
    N. per custodia 5/Cs.
    N. per confezione 5/Pk.
    Quantità 5/scatola
    Sorgente Coda di ratto
    Colore pozzetto Clear