Learn More
Corning™ Fiasca per coltura cellulare con collo inclinato BioCoat™ Collagen I, forma rettangolare con tappo con sfiato
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
70 ml
250 ml
600 ml
750 ml
Area di coltura:
175 cm2
75 cm2
N. per custodia:
10/scatola
40/contenitore
40/scatola
5/contenitore
5/scatola
50/contenitore
50/scatola
Stile collo:
Canted
Inclinato
Straight
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 40
pezzi 5
pezzi 50
Descrizione
Collagen I, found in most tissues and organs, is most plentiful in dermis, tendon, and bone. It is an integral part of the framework that holds cells and tissues together and has been recognized as a useful matrix for improving cell culture. in vitro use of collagen can exert effects on the adherence, morphology, growth, migration, and differentiation of a variety of cell types.
Applications include:
- Promotion of cell attachment and spreading
- Rapid expansion of cell populations
- Serum-free or reduced serum culture
- Cell adhesion assays
- Improving survival of primary cells in culture
Source
Quality Control
- Tested for ability to promote attachment and spreading of HT-1080 human fibrosarcoma cells
- Tested and found negative for bacteria and fungi
- Collagen I purity >90% by SDS-PAGE
Storage
Specifica
Specifica
| Codice a barre | Sì |
| Capacità (sistema imperiale) | 8.45 oz. |
| Materiale chiusura | Fenolico |
| Capacità (sistema metrico) | 250 ml |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per l'adesione, la crescita e la differenziazione di serie di cellule neuronali e transfette |
| Stile collo | Inclinato |
| N. per custodia | 50/contenitore |
| N. per confezione | 5/Pk. |
| Forma | Rettangolare |
| Rivestimento superficiale | Collagene I |
| Vedi altri risultati |