Learn More
Corning™ Fiasca per coltura cellulare con collo inclinato BioCoat™ Collagen I, forma rettangolare con tappo con sfiato
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-2386639
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
70 ml
250 ml
600 ml
750 ml
Area di coltura:
175 cm2
75 cm2
N. per custodia:
10/scatola
40/contenitore
40/scatola
5/contenitore
5/scatola
50/contenitore
50/scatola
Stile collo:
Canted
Inclinato
Straight
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 40
pezzi 5
pezzi 50
Nel mese di ottobre del 2012, Corning ha acquisito la maggioranza di Becton Dickinson Discovery Labware. Nel 2015, verrà completata l'integrazione della divisione Biologics dei marchi Discovery Labware (tra cui Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ e PureCoat™) nella famiglia di marchi Corning Life Sciences in crescita. Si noteranno cambiamenti nella grafica di prodotti e imballaggi, ma i prodotti stessi e i codici prodotto rimangono invariati.
Codice prodotto. 10226201
Marca: Corning™ 354486
Nel mese di ottobre del 2012, Corning ha acquisito la maggioranza di Becton Dickinson Discovery Labware. Nel 2015, verrà completata l'integrazione della divisione Biologics dei marchi Discovery Labware (tra cui Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ e PureCoat™) nella famiglia di marchi Corning Life Sciences in crescita. Si noteranno cambiamenti nella grafica di prodotti e imballaggi, ma i prodotti stessi e i codici prodotto rimangono invariati.
Prerivestite con Collagen I per una migliore adesione e una maggiore proliferazione di cellule di mammiferi trasfette, primarie e staminali. Le fiasche rettangolari per coltura cellulare con collo inclinato Corning™ BioCoat™ Collagen I con tappo di sfiato offrono superfici prerivestite altamente coerenti e biologicamente funzionali per una simulazione più efficace degli ambienti in vivo per applicazioni di coltura cellulare.
Collagen I, found in most tissues and organs, is most plentiful in dermis, tendon, and bone. It is an integral part of the framework that holds cells and tissues together and has been recognized as a useful matrix for improving cell culture. in vitro use of collagen can exert effects on the adherence, morphology, growth, migration, and differentiation of a variety of cell types.
Applications include:
  • Promotion of cell attachment and spreading
  • Rapid expansion of cell populations
  • Serum-free or reduced serum culture
  • Cell adhesion assays
  • Improving survival of primary cells in culture
Source
  • Rat tail tendon
  • Quality Control
    • Tested for ability to promote attachment and spreading of HT-1080 human fibrosarcoma cells
    • Tested and found negative for bacteria and fungi
    • Collagen I purity >90% by SDS-PAGE
    Storage
  • 4°C to 30°C under dry conditions.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Codice a barre Yes
    Capacità (sistema imperiale) 20.2 oz.
    Materiale chiusura Fenolico
    Capacità (sistema metrico) 600 ml
    Da utilizzare con (applicazione) Per l'adesione, la crescita e la differenziazione di serie di cellule neuronali e transfette
    Stile collo Canted
    N. per custodia 5/scatola
    N. per confezione 5/Pk.
    Forma Rettangolare
    Rivestimento superficiale Collagene I
    Sterilità Sterile
    Forma del fondo Rectangular
    Tipo di chiusura Vented
    Area di coltura