Learn More
Corning™ BioCoat™ Control Insert, PET Membrane
Codice prodotto. 10047911
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.4 μm
1 μm
3 μm
8 μm
No. of Wells:
6
24
Inserti per piastra:
6
12
Quantità:
2
4
Dimensione della confezione:
pezzi 24
Codice prodotto. 10047911
Marca: Corning™ 354573
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use alongside BD BioCoat™ inserts when studying effects of the ECM component present on the BD BioCoat cell culture insert
Corning BioCoat cell culture inserts are pre-coated with extracellular matrix proteins for applications requiring a protein-coated cell surface, such as cell adhesion, growth, invasion, migration and/or differentiation.
Coatings include Corning Matrigel™ matrix, Fibronectin, Collagen, and Laminin.
Order Info
Supplied in ready-to-use Falcon™ Companion Tissue Culture Plates
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Inserti per piastra 6
Area di coltura 4.2 cm2
Materiale PET
Dimensione del poro 3 μm
Tipo Well Plate
Quantità 4
Requisiti di stoccaggio 2° to 8°C
N. per confezione 6/Pk.
N. per custodia 24/Cs.
Rivestimento superficiale BioCoat Control
No. of Wells 6