Learn More
Corning™ BioCoat™ Control Insert, PET Membrane
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.4 μm
1 μm
3 μm
8 μm
No. of Wells:
6
24
Inserti per piastra:
6
12
Quantità:
2
4
Dimensione della confezione:
pezzi 24
Descrizione
Corning BioCoat cell culture inserts are pre-coated with extracellular matrix proteins for applications requiring a protein-coated cell surface, such as cell adhesion, growth, invasion, migration and/or differentiation.
Coatings include Corning Matrigel™ matrix, Fibronectin, Collagen, and Laminin.
Order Info
Supplied in ready-to-use Falcon™ Companion Tissue Culture Plates
Specifica
Specifica
| Inserti per piastra | 12 |
| Area di coltura | 0.3 cm2 |
| Materiale | PET |
| Dimensione del poro | 1 μm |
| Tipo | Well Plate |
| Quantità | 2 |
| Requisiti di stoccaggio | 2° to 8°C |
| N. per confezione | 12/Pk. |
| N. per custodia | 24/Cs. |
| Rivestimento superficiale | BioCoat Control |
| Vedi altri risultati |