Learn More
Corning™ BioCoat™ Control Insert, PET Membrane
Codice prodotto. 10574271
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.4 μm
1 μm
3 μm
8 μm
No. of Wells:
6
24
Inserti per piastra:
6
12
Quantità:
2
4
Dimensione della confezione:
pezzi 24
Codice prodotto. 10574271
Marca: Corning™ 354576
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use alongside BD BioCoat™ inserts when studying effects of the ECM component present on the BD BioCoat cell culture insert
Corning BioCoat cell culture inserts are pre-coated with extracellular matrix proteins for applications requiring a protein-coated cell surface, such as cell adhesion, growth, invasion, migration and/or differentiation.
Coatings include Corning Matrigel™ matrix, Fibronectin, Collagen, and Laminin.
Bestellinformation
Supplied in ready-to-use Falcon™ Companion Tissue Culture Plates
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inserti per piastra 6
Area di coltura 4.2 cm2
Materiale PET
Dimensione del poro 8 μm
Tipo Well Plate
Quantità 4
Requisiti di stoccaggio 2° to 8°C
N. per confezione 6/Pk.
N. per custodia 24/Cs.
Rivestimento superficiale BioCoat Control
No. of Wells 6
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt