Learn More
Corning™ BioCoat™ Fibronectin HTS Multiwell Angiogenesis
Codice prodotto. 10778124
Click to view available options
No. of Wells:
24
96
Area di coltura:
0.08 cm2
0.3 cm2
Quantità:
1
5
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 10778124
Marca: Corning™ 354147
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
A Falcon 24- and 96-Multiwell™ insert plate containing a fluorescence blocking, microporous polyethylene terephthalate (PET) membrane evenly coated with human fibronectin, an untreated receiver plate, and a lid
Provides a standard format to increase the quality and reproducibility of in vitro endothelial cell migration assays
HTS insert plates are arrays of individual cell culture inserts connected by a rigid, robotics-friendly holder. This single-unit design makes insert plates ideal for running automated, high throughput drug transport (Caco-2 cells) cell toxicity studies or cell migration and invasion studies.
Corning BioCoat HTS Caco-2 Assay System, PET Membrane Contains specially formulated serum-free medium, culture supplements, sodium butyrate, and the Corning BioCoat Fibrillar Collagen 24-well insert system
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Area di coltura 0.08 cm2
Dimensione del poro 3 μm
Tipo Multiwell Insert Plate
Da utilizzare con (applicazione) High Throughput Screening
Quantità 1
Rivestimento superficiale Fibronectin
No. of Wells 96