Learn More
Corning™ Camera di invasione BioCoat™ Matrigel™: Con matrice BD Matrigel
Descrizione
La matrice Corning™ Matrigel è costituita da una membrana basale solubile estratta da forme di tumore Engelbreth-Holm-Swarm nel ratto che, quando viene ricostituita a temperatura ambiente, forma un gel. Disponibile in formati predisposti per applicazioni quali inserti per colture cellulari, camere di invasione e materiale per colture cellulari. La matrice Corning Matrigel è particolarmente indicata per la coltura di cellule polarizzate, come le cellule epiteliali. Promuove la differenziazione di epatociti, cellule epiteliali mammarie e cellule muscolari lisce. Promuove inoltre la formazione di tubuli capillari delle cellule endoteliali e la rigenerazione dei neuriti e può essere utilizzata per test di angiogenesi.
- Sono disponibili due configurazioni della matrice — camere con matrice Corning Matrigel e con matrice GFR (fattore di crescita ridotto) Matrigel
- Consente l'invasione di cellule HT-1080 (cellule invasive di fibrosarcoma umano) mediante pori da 8 μm ed esclude l'invasione di cellule 3T3 (linea cellulare non invasiva di fibroblasti del ratto)
- Camere con matrice GFR Matrigel ideate per l'impiego in studi nei quali sia auspicabile un'interferenza minima con i fattori di crescita
Specifica
Specifica
| Inserti per piastra | 24 |
| Area di coltura | 0.3 cm2 |
| Materiale | PET |
| Dimensione del poro | 8 μm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Studies in which minimal interference by growth factors is desirable |
| Quantità | 2 |
| N. per confezione | 12/Pk. |
| N. per custodia | 24/Cs. |
| Rivestimento superficiale | Matrigel™ Matrix |