Learn More
Corning™ BioCoat™ Matrigel™ Invasion Chamber: With GFR Matrigel Matrix
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11573570
Click to view available options
Dimensione del poro:
8 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 24
Codice prodotto. 11573570
Marca: Corning™ 354483
Provide rapid and reproducible quantification of cell invasion in vitro
Corning BioCoat cell culture inserts are pre-coated with extracellular matrix proteins for applications requiring a protein-coated cell surface, such as cell adhesion, growth, invasion, migration and/or differentiation.
Coatings include Corning Matrigel™ matrix, Fibronectin, Collagen, and Laminin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Inserti per piastra 12
Area di coltura 0.3 cm2
Materiale PET
Dimensione del poro 8 μm
Tipo Plate
Da utilizzare con (applicazione) Studies in which minimal interference by growth factors is desirable
Quantità 2
N. per confezione 12/Pk.
N. per custodia 24/Cs.
Rivestimento superficiale Matrigel™ Matrix