Learn More
Corning™ BioCoat™ 384-Well, Poly-D Lysine-Treated, Flat-Bottom Microplate
Codice prodotto. 15359870
Click to view available options
Colore:
Black, Clear Bottom
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 15359870
Marca: Corning™ 4587
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Color:Black, Clear Bottom; Sterility:Non-sterile; Lid:With Lid; Type: Optical Glass Base
High optical quality, glass bottom black microplates are ideal for performing high-content cell-based assays using imaging systems. The glass bottom provides a flat and optically clear surface that reduces autofocus time, increases throughput, and is ideal for cell growth.
  • High optical quality and scratch resistant glass
  • Glass bottom thickness of 200 μm is well suited for imaging microscopy.
  • Bottom flatness <50 μm to ensure planarity for imaging devices
  • Low background fluorescence and minimal cross-talk provide the highest possible optical quality for cell-based assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Half-Area
Coperchio With Lid
Matrice 16 x 24
Imballaggio 1/Pk., 10/Cs.
Colore Black, Clear Bottom
Product Type Optical Glass Base
No. of Wells 384
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale Poly-D-Lysine
Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
N. per custodia 10/Cs.
N. per confezione 1/Pk.