Learn More
Corning™ BioCoat™ Poly-D-Lysine Culture Dish
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
35 mm
60 mm
100 mm
150 mm
Quantità:
10/cs.
100/cs.
20/cs.
40/cs.
5/cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 100
pezzi 20
pezzi 40
pezzi 5
Descrizione
- All lots tested and found negative for bacteria and fungi
- Cellware is tested for the ability to promote firm attachment of rat cerebellar granule cells
- Coated with 0.2 micron filtered PDL in a cleanroom
Order Info
Bulk quantities available; please contact your Customer Service Representative.
Specifica
Specifica
| Colore chiusura | Clear |
| Chiusura inclusa | Closure Included |
| Materiale chiusura | Polystyrene |
| Forma del fondo | Round |
| Colore | Clear |
| Area di coltura | 58.1 sq. cm |
| Materiale | Polistirene |
| Forma | Round |
| Trattamento superficiale | Poly-D-Lysine |
| Tipo | Cell Culture Dish |
| Vedi altri risultati |