Learn More
Corning™ BioCoat™ TC-treated Multiwell Variety Packs
Codice prodotto. 10335631
Click to view available options
Descrizione articolo:
Variety pack I
Variety pack II
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 10335631
Marca: Corning™ 354431
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Choose from different groups of cellware conveniently packaged together in popular combinations
  • Selections include different combinations of extracellular matrix proteins and attachment factors
Multiwell Plate Variety Packs
  • 6-well
  • Pack I contains five plates (clear, round well, flat-bottom, TC-treated, with 9.6cm2 cell growth area)
  • Coated with one of the following: Collagen I, Collagen IV, Fibronectin, Laminin, and Poly-D-Lysine
  • Lids (Fisher P/N 08-774-133 only)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Cellware Variety Pack
Descrizione articolo Variety pack II
Requisiti di stoccaggio 2° to 8°C