Learn More
Corning™ BioCoat™ Tumor Invasion Multiwell Plate
Click to view available options
No. of Wells:
24
96
Area di coltura:
0.08 cm2
0.3 cm2
Quantità:
1
5
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Descrizione
HTS insert plates are arrays of individual cell culture inserts connected by a rigid, robotics-friendly holder. This single-unit design makes insert plates ideal for running cell migration and invasion studies.
Specifica
Specifica
| Area di coltura | 0.3 cm2 |
| Materiale | PET |
| Dimensione del poro | 8 μm |
| Tipo | Multiwell Plate |
| Quantità | 1 |
| N. per confezione | 1/Pk. |
| N. per custodia | 1/Ea. |
| Rivestimento superficiale | Matrigel™ Matrix |
| No. of Wells | 24 |